Learn More
Chlorure de mercure(II), + 99,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
55.00€ - 665.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7487-94-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Hg |
Poids moléculaire (g/mol) | 271.49 |
Numéro MDL | MFCD00011041 |
Clé InChI | LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 |
CID PubChem | 24085 |
ChEBI | CHEBI:31823 |
Nom IUPAC | mercury(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10687381
|
Thermo Scientific Acros
423931000 |
100 g | Flacon en plastique |
55.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10219800
|
Thermo Scientific Acros
423935000 |
500 g | Flacon en plastique |
172.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10013783
|
Thermo Scientific Acros
423930025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
665.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7487-94-7 | |
271.49 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
24085 | |
mercury(2+) dichloride |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
CHEBI:31823 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Spécification
Mercury(II) chloride | |
Blanc | |
99.5+% | |
HgCl2 | |
01,652; 05,427; 06,359; 09,291; 11,467; 12,304; 13,175; 15,200 | |
mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] | |
271.49 | |
CHEBI:31823 | |
≥99.5% | |
5.44 |
7487-94-7 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
15, 5943 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
mercury(2+) dichloride | |
24085 | |
271.5 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
GHS P Statement
Fatal if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Suspected of causing genetic defects.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Suspected of damaging fertility.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid release to the environment. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-299-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OV9100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Mercury(II) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only