Learn More
Chlorure de mercure(II), + 99,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219800
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-94-7
Formule moléculaire Cl2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 271.49
Numéro MDL MFCD00011041
Clé InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
CID PubChem 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nom IUPAC dichloromercure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spécification
Point d’ébullition 302.0°C
Nom chimique ou matériau Mercury(II) chloride
Point de fusion 277.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire HgCl2
Fieser 01,652; 05,427; 06,359; 09,291; 11,467; 12,304; 13,175; 15,200
Merck Index 15, 5943
Informations sur la solubilité (in ethyl ether) Passes test
Poids de la formule 271.5
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 5.44
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.