Learn More
Acétate de mercure(II), 99,99 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
99,999 % de base de métaux à l’état de traces
198.95€ - 566.95€
Identifiants chimiques
CAS | 1600-27-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6HgO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 318.68 |
Numéro MDL | MFCD00012165 |
Clé InChI | BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercury 2+ ion acetic acid |
CID PubChem | 15337 |
ChEBI | CHEBI:33211 |
Nom IUPAC | mercure(2+);diacétate |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2] |
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants : utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie, et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques : synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et les éléments, et réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
1600-27-7 | |
318.68 | |
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L | |
15337 | |
mercure(2+);diacétate |
C4H6HgO4 | |
MFCD00012165 | |
mercury 2+ ion acetic acid | |
CHEBI:33211 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2] |
Spécification
Mercury(II) acetate | |
1600-27-7 | |
C4H6HgO4 | |
MFCD00012165 | |
3563831 | |
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L | |
mercure(2+);diacétate | |
15337 | |
318.68g/mol | |
Powder |
179°C to 182°C | |
Beige | |
(CH3COO)2Hg | |
UN1629 | |
mercury 2+ ion acetic acid | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2] | |
318.68 | |
CHEBI:33211 | |
99.999% (trace metals basis) | |
3.27g/cm3 |
Sécurité et traitement
P260-P273-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 216-491-1