Learn More
Acétate de mercure(II), 99,99 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
Code produit. 15635570
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
99,999 % de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants : utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie, et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques : synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et les éléments, et réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1600-27-7
Formule moléculaire C4H6HgO4
Poids moléculaire (g/mol) 318.68
Numéro MDL MFCD00012165
Clé InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
CID PubChem 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nom IUPAC mercure(2+);diacétate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) acetate
Point de fusion 179°C to 182°C
Couleur Beige
Quantité 25 g
Formule linéaire (CH3COO)2Hg
Numéro UN UN1629
Beilstein 3563831
Poids de la formule 318.68g/mol
Pourcentage de pureté 99.999% (trace metals basis)
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 3.27g/cm3