Learn More
Nitrate de mercure(II) dihydraté, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 1035.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-86-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Hg2N2O6·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 561.22 |
Numéro MDL | MFCD00150812 |
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne jetez aucun produit contenant du mercure avec les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou mis au rebut avec les déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être régis par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10782061
|
Thermo Scientific Acros
213130500 |
50 g | Flacon en plastique |
102.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10092640
|
Thermo Scientific Acros
213132500 |
250 g | Flacon en plastique |
343.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10424415
|
Thermo Scientific Acros
213130010 |
1 kg | Flacon en plastique |
1035.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-86-7 | |
Hg2N2O6·2H2O | |
561.22 | |
MFCD00150812 |
Spécification
Mercury(I) nitrate dihydrate | |
p.a. | |
Blanc à jaune | |
97.5% min | |
Hg2(NO3)2·2H2O | |
06,360 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). | |
561.22 | |
Analytique |
70.0°C | |
7782-86-7 | |
Poudre cristalline | |
Hg2N2O6·2H2O | |
MFCD00150812 | |
13, 5923 | |
561.22 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS S
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution e
Mention d’avertissement GHS :danger
- Mercury(I) nitrate dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche