Learn More
Nitrate de mercure(II) dihydraté, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10092640
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne jetez aucun produit contenant du mercure avec les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou mis au rebut avec les déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être régis par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne jetez aucun produit contenant du mercure avec les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou mis au rebut avec les déchets dangereux. Les produits contenant du mercure peuvent être régis par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-86-7
Formule moléculaire Hg2N2O6·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 561.22
Numéro MDL MFCD00150812
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(I) nitrate dihydrate
Point de fusion 70.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Formule linéaire Hg2(NO3)2·2H2O
Fieser 06,360
Merck Index 13, 5923
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C).
Poids de la formule 561.22
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche