Learn More
Brand™ Mortier avec pilon mélamine formaldéhyde
Résistant à l’ébullition et à l’autoclavage (à 121°C).
36.22€ - 46.14€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Type de produit | Mortier et pilon |
Matériau | Mélamine formaldéhyde |
Description
- De couleur blanche
- Avec pied et bec verseur
- Fournis individuellement
Spécification
Oui | |
Mortier et pilon | |
Mélamine formaldéhyde |