Learn More
Brand™ Mortier avec pilon mélamine formaldéhyde
Résistant à l’ébullition et à l’autoclavage (à 121°C).
Marque: Brand™ 110710
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- De couleur blanche
- Avec pied et bec verseur
- Fournis individuellement
Spécification
Oui | |
Mortier et pilon | |
90mm |
150mm | |
Mélamine formaldéhyde |