Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec vanne d’arrêt pour connexion Tétine, ouverture de 43 mm
Fournit une flamme extrêmement forte pour une utilisation intensive.
223.00€ - 227.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 43 mm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 180 mm |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11769806
|
Fisherbrand™
4101/51BIO |
Consommation de 240 l/h | Butane, propane, LPG |
223.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11749806
|
Fisherbrand™
4101/52BIOM |
Consommation de 188 l/h | Gaz naturel / méthane |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flamme large et stable
- Excellente puissance de chauffage
- Poignée de maintien latérale pour plus de sécurité
- Diamètre du brûleur de 43 mm, hauteur globale de 180 mm
- Taille de flamme réglable avec 4 buses interchangeables
Spécification
43 mm | |
180 mm | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec vanne d’arrêt pour connexion Tétine, ouverture de 43 mm