Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec vanne d’arrêt pour connexion Tétine, ouverture de 43 mm
Fournit une flamme extrêmement forte pour une utilisation intensive.
Marque:  Fisherbrand™ 4101/52BIOM
Code produit. 11749806
  • 227.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Flamme large et stable
  • Excellente puissance de chauffage
  • Poignée de maintien latérale pour plus de sécurité
  • Diamètre du brûleur de 43 mm, hauteur globale de 180 mm
  • Taille de flamme réglable avec 4 buses interchangeables
Spécification
Spécification
Brûleur industriel, Meker
Gaz naturel / méthane
43 mm
Connecteur T-Tine, vanne d’arrêt
Vanne d’arrêt, connecteur T-Tine
Consommation de 188 l/h
180 mm
1 de chaque
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec vanne d’arrêt pour connexion Tétine, ouverture de 43 mm > Type de gaz : Naturel/Méthane