Learn More
Ansell™ ME107
Protection contre les produits chimiques pour les travaux lourds
28.00€
Spécification
Matériau arrière | Rubber Latex |
---|---|
Certifications/Conformité | EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL |
Classification | Category III |
Matériau de la manchette | Natural rubber latex |
Description | Heavy duty chemical protection |
Description
- Haute résistance aux produits chimiques à base aqueuse.
- Grande souplesse et élasticité évitant les déchirures.
- Chloration permettant de durcir et de nettoyer la surface du gant
Spécification
Rubber Latex | |
Category III | |
Heavy duty chemical protection | |
Black | |
Smooth | |
Specific | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
1.20 mm | |
Chemical and Liquid Protection | |
Unflocked | |
12 pair | |
610 mm |
EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL | |
Natural rubber latex | |
Natural Rubber Latex | |
Reusable | |
Industrial grade | |
Yes | |
Immersion Gloves | |
ME107 | |
full fingers | |
Black | |
1 pair in a bag; 12 bags in a carton | |
ME series | |
610 mm |