Learn More
Ansell™ ME107
Click to view available options
Dimensions:
7.5
10.5
Description
- Haute résistance aux produits chimiques à base aqueuse.
- Grande souplesse et élasticité évitant les déchirures.
- Chloration permettant de durcir et de nettoyer la surface du gant
Specifications
Specifications
Matériau arrière | Rubber Latex |
Certifications/Conformité | EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL |
Classification | Catégorie III |
Matériau de la manchette | Natural rubber latex |
Description | Heavy duty chemical protection |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Couleur | Noir |
Jetable | Reusable |
Finition externe | Lisse |
Qualité | Qualité industrielle |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction