Learn More
Lovibond™ Photomètre à paramètre unique MD 100 : Silice haute teneur
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
Marque:  Lovibond™ 276116
Code produit. 12621715
  • 605.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, un agitateur et une brosse, kit Vario Silice HR (molybdate F10, acide réactif F10, acide citrique F10) (100 tests), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Photomètre MD 100 : Silice à haute teneur
FS de 3 %
Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, un agitateur et une brosse, kit Vario Silice HR (molybdate F10, acide réactif F10, acide citrique F10) (100 tests), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
1 à 90 mg/L de SiO2
260 g
LCD rétroéclairé
3,5 cm
15,5 cm
DEL
0,01 A
7,5 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Lovibond™ Photomètre à paramètre unique MD 100 : Silice haute teneur > Silice haute teneur ; teneur : 1 à 90 mg/L de SiO2 ; Format : Poudre