Learn More
Lovibond™ Spectrophotomètre de paillasse sans contact NC45
Permet de mesurer les échantillons à distance en éliminant la distorsion de surface causée par les méthodes de mesure par contact
Marque: Lovibond™ 400810
Description
Le logiciel sert à mesurer de nombreux types d’échantillons humides et secs, y compris des poudres, pâtes, gels, plastiques et peintures. Sa conception “sans contact” permet une mesure détaillée des couleurs d’éléments de forme irrégulière tels que les granulés et les pastilles.
- Géométrie : 45°/0°
- Éclairage complet du système par LED
- Visibilité d’échantillon Line of Sight™
- L’Active Visual Targeting™ projette des anneaux lumineux voyants sur l’échantillon
- Dimensions du double point de mesure : 0,25 po (6 mm) et 0,5 po (12 mm)
- Le capteur de brillance intégré fournit des valeurs de brillance corrélées à 60°
- Logiciel flexible de contrôle de la qualité
- Échelle de couleurs : CIE 94, espace de couleurs CIE L™ u™ v™, CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), tolérance CMC, indice de blancheur (ASTM E 313), coordonnées de chromaticité xyY, composantes trichromatiques XYZ, indice de jaunissement (ASTM E 313), différence de couleur Delta E™, mauvaise communication des données de couleur, données spectrales (absorbance), guide de longueur de trajet par échelle de couleurs
Spécification
UL 61010-1, CSA 22,2 nº 1010.1 et CEI (EN) 61010-1 | |
9,75 x 14 x 16 po (24,8 x 35,6 x 40,6 cm) | |
400 à 700 nm | |
16 po | |
9,75 in | |
Double faisceau | |
2,24kg | |
35,6cm |
USB 2 | |
24 V | |
Aliments et boissons, revêtements, textiles, produits chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques, médicaux et cliniques, produits ménagers, plastiques, solutions sucrées, sirops et miel | |
40,6cm | |
24,8cm | |
4,931 lb | |
14 po |