Learn More
Cytiva™ Whatman™ Polypropylene Funnel with Integrated Membrane, for use with the MBS II Microbiological Filtration System
Whatman™ Polypropylene Funnels are designed for use with the MBS II Microbiological Filtration System. They are supplied with an integrated nitrocellulose membrane (pore size: 0.45 μm) and can handle volumes up to 100 mL.
Marque:  Cytiva™ 10445900
Code produit. 10087801
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Material (Funnel): Polypropylene
  • Material (Membrane): Nitrocellulose
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Volume (Metric): 100 mL
  • Autoclavable: Yes (Up to 50-Times)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
MBS II Microbiological Filtration System
Nitrocellulose
Microbiological Filtration
24 Pk.
Funnel
blanc
Polypropylène
0,45 μm
MICROPL21
MBS II
100 ml