Learn More
Cytiva™ Whatman™ Polypropylene Funnel with Integrated Membrane, for use with the MBS II Microbiological Filtration System
Whatman™ Polypropylene Funnels are designed for use with the MBS II Microbiological Filtration System. They are supplied with an integrated nitrocellulose membrane (pore size: 0.45 μm) and can handle volumes up to 100 mL.
262.00€ - 274.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
À utiliser avec (équipement) MBS II Microbiological Filtration System
Matériau Polypropylène
Matériau (membrane) Nitrocellulose
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
10087801
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva™
10445900
MICROPL21 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
13497709
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva™
10445901
MICROPL31 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Material (Funnel): Polypropylene
  • Material (Membrane): Nitrocellulose
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Volume (Metric): 100 mL
  • Autoclavable: Yes (Up to 50-Times)
Spécification
Spécification
Autoclavable
MBS II Microbiological Filtration System
Nitrocellulose
Microbiological Filtration
MBS II
100 ml
blanc
Polypropylène
0,45 μm
24 Pk.
Funnel