Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL Volumetrics™
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre MBL Volumetrics™ constituent une solution fiable pour mesurer des liquides et des solutions en laboratoire.
Marque: MBL CRC204
20.09 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.Les éprouvettes graduées en verre MBL Volumetrics™ constituent une solution fiable pour mesurer des liquides et des solutions en laboratoire.
Caractéristiques- Graduations en émail bleu faciles à lire
- Pied hexagonal robuste
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
plusmn;0,5 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
25 ml | |
170 mm | |
0,5 ml |
Bleu | |
Bouteille graduée | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
Mesure des liquides et des solutions en laboratoire | |
Émail bleu |