Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL Volumetrics™
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes graduées en verre MBL Volumetrics™ constituent une solution fiable pour mesurer des liquides et des solutions en laboratoire.
28.95€ - 173.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Bleu |
Forme | Rond |
Type | Bouteille graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11975406
|
MBL
CRC209 |
100 ml | 1 ml |
69.55€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11945406
|
MBL
CRC202 |
10 ml | 0,2 ml |
43.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11328064
|
MBL
CRC216 |
2000 ml | 20 ml |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11985406
|
MBL
CRC211 |
250 ml | 2 ml |
76.65€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11990895
|
MBL
CRC214 |
1000 ml | 10 ml |
173.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11955406
|
MBL
CRC204 |
25 ml | 0,5 ml |
47.88€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11921473
|
MBL
CRC213 |
500 ml | 5 ml |
108.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11965406
|
MBL
CRC206 |
50 ml | 1 ml |
58.55€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11348054
|
MBL
CRC201 |
5 ml | 0,1 mL |
28.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.Les éprouvettes graduées en verre MBL Volumetrics™ constituent une solution fiable pour mesurer des liquides et des solutions en laboratoire.
Caractéristiques- Graduations en émail bleu faciles à lire
- Pied hexagonal robuste
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
Verre borosilicaté | |
Mesure des liquides et des solutions en laboratoire |
Bleu | |
Bouteille graduée | |
Classe B. | |
Émail bleu |