Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité à verres en polycarbonate série Maxim
Les lunettes de sécurité 3M™ Maxim™ 13225-00000M sont munies d'un oculaire asphérique pour une vision à 180 ° et une protection oculaire optimale. Branches noires, oculaire polycarbonate incolore - Traitement DX
3.28€ - 12.60€
Spécification
Revêtement de la lentille Anti-buée, Anti-rayures
Certifications/Conformité EN 166 :2001
Type de produit Safety goggles
Couleur de la monture Noir
Nb par paquet 1paire
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Teinte de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Teinte de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
12632545
Afficher les documents
3M™
7010045682
Clear N/A N/A N/A
12622605
Afficher les documents
3M™
7010045680
Bronze
3.28€
1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12632615
Afficher les documents
3M™
7010045727
Amber 12.60€
1 pièce
Prix par lots disponible
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le revêtement DX offre une meilleure protection anti-rayures et anti-buée
  • Lunettes de protection avec canal de ventilation au dessus de l'écran pour minimiser la formation de buée.
  • Le design assure une excellente couverture et un bon champ visuel.
  • Pliable, avec barrette nasale réglable et une protection frontale « soft-touch ».
  • Branches inclinables et réglables en longueur (4 positions fixes).
  • Poids = 28 g.
  • Verres inclinables pour faciliter le réglage et avoir un confort maximal
Spécification
Spécification
Anti-buée, Anti-rayures
Safety goggles
1paire
EN 166 :2001
Noir
Polycarbonate
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes-masques de sécurité à verres en polycarbonate série Maxim