Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité à verres en polycarbonate série Maxim
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Amber
Bronze
Clear
Description
- Le revêtement DX offre une meilleure protection anti-rayures et anti-buée
- Lunettes de protection avec canal de ventilation au dessus de l'écran pour minimiser la formation de buée.
- Le design assure une excellente couverture et un bon champ visuel.
- Pliable, avec barrette nasale réglable et une protection frontale « soft-touch ».
- Branches inclinables et réglables en longueur (4 positions fixes).
- Poids = 28 g.
- Verres inclinables pour faciliter le réglage et avoir un confort maximal
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166: 2001 |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Safety goggles |
À utiliser avec (application) | Construction |
Couleur de la monture | Black |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Matériau | Polycarbonate |