Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour pipettes électroniques Matrix™
GREENER_CHOICE
Optimisez les pipettes électroniques avec les accessoires pour pipettes électroniques Thermo Scientific™ Matrix™, qui incluent des supports pour pipettes, des portoirs pour tubes à essai et des blocs d’alimentation.
95.89€ - 218.00€
Produits 4
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10767124
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1066
Pipetter Stand, 6-position, Revolving Carousel Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10089882
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1096
Alimentation électrique, électronique monocanal, 240 V 50 Hz (Angleterre)
218.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10773037
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2092
Batteries, NiMH rechargeable
164.00€
1 pièce
10015284
Afficher les documents
Thermo Scientific™
6092-11
Batteries, NiMH rechargeables, pour pipettes multicanaux Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Optimisez les pipettes électroniques avec les accessoires pour pipettes électroniques Thermo Scientific™ Matrix™, qui incluent des supports pour pipettes, des portoirs pour tubes à essai, des blocs d’alimentation et d’autres accessoires.
Supports de pipeteur :
  • Support simple : unité en métal autostable pour un pipeteur électronique monocanal ou multicanaux Matrix
  • Rack mural à trois positions : pour pipeteur électronique monocanal ou multicanaux Matrix ; Avec matériel de montage
  • Support tournant à six positions : idéal pour les laboratoires qui utilisent plusieurs pipeteurs ; Tourne librement pour libérer votre paillasse
Portoirs pour tubes à essai :
  • Profitez pleinement du système de pointe extensible sur un pipeteur Matrix EXP ou Equalizer
  • Deux types de portoir pour tubes à essai disponibles pour faciliter le reformatage des tubes aux microplaques
  • Travaillez avec des tubes à essai de 12 × 75 mm ou de 13 × 100 mm dans un format de  8 ×12 ou  5 ×12 pouces
  • Portoirs pour microtubes à centrifuger accueillant des tubes de 0,5 ml ou de 1,5 ml