Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour pipettes électroniques Matrix™
Optimisez les pipettes électroniques avec les accessoires pour pipettes électroniques Thermo Scientific™ Matrix™, qui incluent des supports pour pipettes, des portoirs pour tubes à essai et des blocs d’alimentation.
Marque: Thermo Scientific™ 6092-11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Optimisez les pipettes électroniques avec les accessoires pour pipettes électroniques Thermo Scientific™ Matrix™, qui incluent des supports pour pipettes, des portoirs pour tubes à essai, des blocs d’alimentation et d’autres accessoires.
Supports de pipeteur :
- Support simple : unité en métal autostable pour un pipeteur électronique monocanal ou multicanaux Matrix
- Rack mural à trois positions : pour pipeteur électronique monocanal ou multicanaux Matrix ; Avec matériel de montage
- Support tournant à six positions : idéal pour les laboratoires qui utilisent plusieurs pipeteurs ; Tourne librement pour libérer votre paillasse
Portoirs pour tubes à essai :
- Profitez pleinement du système de pointe extensible sur un pipeteur Matrix EXP ou Equalizer
- Deux types de portoir pour tubes à essai disponibles pour faciliter le reformatage des tubes aux microplaques
- Fonctionnent avec 12 tubes à essai de 75 mm ou 13 tubes de 100 mm dans un format 8×12 po ou 5×12 po.
- Portoirs pour microtubes à centrifuger accueillant des tubes de 0,5 ml ou de 1,5 ml
Spécification
Batteries, NiMH rechargeables, pour pipettes multicanaux | |
Pipette multicanal, monocanal électronique Matrix |