Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompe Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™
Utilisez cette tubulure Tygon™ pour les applications impliquant des combustibles et des lubrifiants industriels. La tubulure de précision pour pompe Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ est idéale pour le transfert d'hydrocarbures, d'essence, de kérosène, de combustibles de chauffage, de composés de coupe et de liquides de refroidissement à base de glycol.
77.40€ - 447.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 175.300 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PVC thermoplastique |
Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11765128
|
Masterflex™
06401-13 |
13 |
77.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775128
|
Masterflex™
06401-14 |
14 |
97.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11785128
|
Masterflex™
06401-16 |
16 |
322.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705138
|
Masterflex™
06401-17 |
17 |
444.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11715138
|
Masterflex™
06401-18 |
18 |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745108
|
Masterflex™
06401-25 |
25 |
447.00€
1 pièce |
N/A | |||||
Description
Utilisez cette tubulure Tygon™ pour les applications impliquant des combustibles et des lubrifiants industriels.La tubulure de précision pour pompe haute performance Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ est idéale pour le transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de combustibles de chauffage, de composés de coupe et de liquides de refroidissement à base de glycol.
- La tubulure résiste à la plupart des hydrocarbures, au broyage et au gonflement
- Spécialement formulée pour transporter les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats
- Thermoplastique
- Matériel à base de PVC avec plastifiant
- Matière solide (rigide)
- Résistante à l’ozone et aux ultraviolets
- Faible extractibilité
- Jaune translucide
- Faible perméabilité aux gaz
- Constante diélectrique élevée
- Ne pas utiliser avec des acides forts et des alcalis. La stérilisation n'est pas recommandée
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
50 pieds | |
Transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de fuel de chauffage, de composés de coupe et de réfrigérants à base de glycol | |
CO2 : 360, H2 : 97, O2 : 80, N2 : 40 | |
74°C |
FDA 21 CFR 175.300 | |
PVC thermoplastique | |
1520 cm | |
-37°C | |
Jaune translucide |