Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompe Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™
Utilisez cette tubulure Tygon™ pour les applications impliquant des combustibles et des lubrifiants industriels. La tubulure de précision pour pompe Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ est idéale pour le transfert d'hydrocarbures, d'essence, de kérosène, de combustibles de chauffage, de composés de coupe et de liquides de refroidissement à base de glycol.
Brand: Masterflex™ 06401-13
Description
Utilisez cette tubulure Tygon™ pour les applications impliquant des combustibles et des lubrifiants industriels.La tubulure de précision pour pompe haute performance Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ est idéale pour le transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de combustibles de chauffage, de composés de coupe et de liquides de refroidissement à base de glycol.
- La tubulure résiste à la plupart des hydrocarbures, au broyage et au gonflement
- Spécialement formulée pour transporter les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats
- Thermoplastique
- Matériel à base de PVC avec plastifiant
- Matière solide (rigide)
- Résistante à l’ozone et aux ultraviolets
- Faible extractibilité
- Jaune translucide
- Faible perméabilité aux gaz
- Constante diélectrique élevée
- Ne pas utiliser avec des acides forts et des alcalis. La stérilisation n’est pas recommandée
Specifications
FDA 21 CFR 175.300 | |
Autoclavables | |
0,8 mm | |
50 pieds | |
Transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de fuel de chauffage, de composés de coupe et de réfrigérants à base de glycol | |
13 | |
1/16 po | |
Jaune translucide | |
660 mm |
Tube de pompe | |
1/16 po | |
PVC thermoplastique | |
1520 cm | |
-37°C | |
0,06 à 36 ml/min. | |
CO2 : 360, H2 : 97, O2 : 80, N2 : 40 | |
40°psi | |
74°C |