Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe ultra translucide C-Flex™
Plus longue durée de vie de toutes les formulations C-Flex™
80.40€ - 133.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | C-Flex Ultra |
Longueur totale (métrique) | 762 cm |
À utiliser avec (application) | usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12606776
|
Masterflex™
06434-14 |
14 |
80.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12616776
|
Masterflex™
06434-16 |
16 |
83.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12560678
|
Masterflex™
06434-17 |
17 |
98.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12570678
|
Masterflex™
06434-18 |
18 |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12516548
|
Masterflex™
06434-25 |
25 |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
Spécification
Tube de pompe | |
C-Flex Ultra | |
usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation | |
1 de chaque | |
Translucide |
Autoclavables | |
762 cm | |
-45°C | |
Faible | |
135°C |