Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe ultra translucide C-Flex™
Plus longue durée de vie de toutes les formulations C-Flex™
Marque: Masterflex™ 06434-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
Spécification
Tube de pompe | |
7,9 mm | |
762 cm | |
-45°C | |
18 | |
3/8 po | |
Faible | |
15°psi | |
135°C |
Autoclavables | |
C-Flex Ultra | |
usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation | |
1 de chaque | |
3,8 à 2 300 ml/min | |
6,7 m | |
Translucide | |
510 mm |