Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe ultra translucide C-Flex™
Plus longue durée de vie de toutes les formulations C-Flex™
Marque: Masterflex™ 06434-16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
Spécification
Tube de pompe | |
3,1 mm | |
762 cm | |
-45°C | |
16 | |
0,125 po | |
Faible | |
40°psi | |
135°C |
Autoclavables | |
C-Flex Ultra | |
usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation | |
1 de chaque | |
0,8 à 480 ml/min | |
8,8 m | |
Translucide | |
660 mm |