Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance I/P™, silicone durci au platine
Assurez-vous que votre tubulure est propre, exempte de défauts et qu’elle est conforme aux spécifications exactes. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ I/P™ est idéale pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure.
Marque: Masterflex™ 96510-70
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La tubulure est fabriquée avec des tolérances serrées—précision du débit et longévité de la tubulure garanties. La tubulure ferme a une durée de vie plus longue, une meilleure génération de pression, un élévateur à vide/aspiration plus puissant et une perméabilité au gaz plus faible que les tubulures plus douces.- Bonne résistance chimique
- Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
- Répond aux spécifications USP classe VI et conforme aux exigences de la FDA
- Inspectée visuellement et testée en usine
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- Longue durée de pompage ; pompe à des pressions continues jusqu’à 40 psi
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Tube de pompe | |
9,5 mm | |
300 cm | |
35 | |
3/8 po | |
35°psi | |
230°C |
Autoclavables | |
Silicone (catalyse platine) | |
-50°C | |
3,8 à 2300 ml/min. | |
8,8 m | |
660 mm |