Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance I/P™, silicone durci au platine
Assurez-vous que votre tubulure est propre, exempte de défauts et qu’elle est conforme aux spécifications exactes. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ I/P™ est idéale pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure.
394.00€ - 585.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone (catalyse platine) |
Longueur totale (métrique) | 300 cm |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11721189
|
Masterflex™
96510-70 |
35 |
394.00€
7.50m |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15160413
|
Masterflex™
96510-88 |
88 |
464.00€
3ft |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12428560
|
Masterflex™
96510-89 |
89 |
585.00€
1 rouleau |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
La tubulure est fabriquée avec des tolérances serrées—précision du débit et longévité de la tubulure garanties. La tubulure ferme a une durée de vie plus longue, une meilleure génération de pression, un élévateur à vide/aspiration plus puissant et une perméabilité au gaz plus faible que les tubulures plus douces.- Bonne résistance chimique
- Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
- Répond aux spécifications USP classe VI et conforme aux exigences de la FDA
- Inspectée visuellement et testée en usine
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- Longue durée de pompage ; pompe à des pressions continues jusqu’à 40 psi
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
Spécification
Tube de pompe | |
Silicone (catalyse platine) | |
-50°C |
Autoclavables | |
300 cm | |
230°C |