Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés en nylon
Les raccords cannelés rendent les connexions de tubulures rapides et faciles, ne nécessitant aucun outil pour l’installation.
24.65€ - 31.35€
Spécification
Matériau | Nylon |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -46°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13366329
|
Masterflex™
MFLX30612-14 |
Tubulure de 0,25 po. de D.I. | Structuré |
24.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12437260
|
Masterflex™
30616-18 |
Tubulure de D.I. de 0,375 x 0,25 po | Structuré |
24.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12344628
|
Masterflex™
30613-26 |
Tubulure de 0,625 po. de D.I. | En T |
30.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12374628
|
Masterflex™
30614-02 |
Tubulure de 0,0625 po. de D.I. | Y |
31.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Connectez facilement les circuits de liquide en laboratoire
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Permet de créer des joints qui résistent à des pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
Spécification
Nylon | |
10/boîte | |
121°C |
-46°C | |
Oxyde d’éthylène | |
Raccords cannelés |