Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés en nylon Masterflex™
Les raccords cannelés rendent les connexions de tubulures rapides et faciles, ne nécessitant aucun outil pour l’installation.
Marque: Masterflex™ 30613-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connectez facilement les circuits de liquide en laboratoire
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Permet de créer des joints qui résistent à des pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
Spécification
Raccords cannelés | |
Tubulure de 0,625 po. de D.I. | |
10/boîte | |
En T |
Nylon | |
-46°C | |
Oxyde d’éthylène | |
121°C |