Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance L/S™, Tygon™ E-Food B-44-4X
La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ L/S™ est spécialement conçue pour la manipulation des produits alimentaires
240.00€ - 306.00€
Spécification
Type de produit Tuyauterie pour pompe péristaltique
Autoclavable Autoclavable
Matériau Tygon E-Food
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
15311951
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
06418-15
L/S 15
240.00€
15m
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15500652
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
06418-24
L/S 24
252.00€
1 pièce
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15510652
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
MFLX06418-36
L/S 36
306.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
Description
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Traitement ou distribution d’aliments et de boissons
  • Caractéristiques : Non mouillant, inodore, sans goût, non toxique, transparent
  • Spécification
    Spécification
    Tuyauterie pour pompe péristaltique
    Tygon E-Food
    15,2 m
    Transparent
    Autoclavable
    50 pieds
    Traitement ou distribution d’aliments et de boissons