Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance L/S™, Tygon™ E-Food B-44-4X
La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ L/S™ est spécialement conçue pour la manipulation des produits alimentaires
Marque:  Masterflex™ MFLX06418-36
Code produit. 15510652
  • 306.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Traitement ou distribution d’aliments et de boissons
  • Caractéristiques : Non mouillant, inodore, sans goût, non toxique, transparent
  • Spécification
    Spécification
    Tuyauterie pour pompe péristaltique
    0,382 in
    Tygon E-Food
    15,2 m
    L/S 36
    3/8 po
    Autoclavable
    9,7 mm
    50 pieds
    Traitement ou distribution d’aliments et de boissons
    Max. 3400 ml/min