Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance C-Flex™ I/P™
Veillez aux performances optimales de la pompe Masterflex™ grâce à cette tubulure. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ C-Flex™ I/P™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™. Idéale pour les applications impliquant de la pression, une hauteur d’aspiration et des fluides visqueux.
145.00€ - 192.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | C-Flex |
À utiliser avec (application) | Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11761209
|
Masterflex™
06424-70 |
70 |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11859631
|
Masterflex™
06424-88 |
88 |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11711239
|
Masterflex™
06424-89 |
89 |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz et surface lisse
- Tubulure à usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue durée de vie
- Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
- Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
- Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
- Très faibles niveaux de liaison protéique
- Scellable à chaud, soudable
- Résistance accrue aux fluctuations du pH
- Conforme USP classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Économiques
- Blanc opaque
Spécification
Tube de pompe | |
C-Flex | |
-40°C | |
Blanc opaque |
Autoclavables | |
Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation | |
Faible | |
135°C |