Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance C-Flex™ I/P™
Veillez aux performances optimales de la pompe Masterflex™ grâce à cette tubulure. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ C-Flex™ I/P™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™. Idéale pour les applications impliquant de la pression, une hauteur d’aspiration et des fluides visqueux.
Marque: Masterflex™ 06424-70
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz et surface lisse
- Tubulure à usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue durée de vie
- Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
- Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
- Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
- Très faibles niveaux de liaison protéique
- Scellable à chaud, soudable
- Résistance accrue aux fluctuations du pH
- Conforme USP classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Économiques
- Blanc opaque
Spécification
Tube de pompe | |
9,5 mm | |
760 cm | |
-40°C | |
0,01 à 8 L/min | |
8,8 m | |
Blanc opaque | |
660 mm |
Autoclavable | |
C-Flex | |
Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation | |
70 | |
3/8 po | |
Faible | |
40°psi | |
135°C |