Learn More
Ansell Edmont™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel bleu Marigold™
Designed with high flexibility and excellent dexterity for chemical and liquid protection.
79.50€
Spécification
Matériau arrière | Rubber Latex |
---|---|
Certifications/Conformité | Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada) |
Matériau de la manchette | Natural Rubber Latex |
Coating Material | Natural Rubber Latex |
Latex Free | No |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15396484
|
Ansell Edmont™
A029100 |
10 | |||||||
15306494
|
Ansell Edmont™
A029110 |
11 | |||||||
15366484
|
Ansell Edmont™
A029080 |
8 |
79.50€
12 paires Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15356484
|
Ansell Edmont™
A029070 |
7 |
79.50€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15376484
|
Ansell Edmont™
A029090 |
9 | |||||||
Description
- Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
- Polyamide seamless liner
- Wrinkle natural rubber latex coating
- Gauntlet cuff
Spécification
Rubber Latex | |
Natural Rubber Latex | |
No | |
50 mil | |
Natural Rubber Latex | |
144 Pairs |
Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada) | |
Natural Rubber Latex | |
Immersion Gloves | |
Elasticated | |
Astroflex | |
Chemical and liquid |