Learn More
Ansell Edmont™ Gants pour immersion en latex de caoutchouc naturel bleu Marigold™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
- Polyamide seamless liner
- Wrinkle natural rubber latex coating
- Gauntlet cuff
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Rubber Latex |
Certifications/Conformité | Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada) |
Matériau de la manchette | Natural Rubber Latex |
Coating Material | Natural Rubber Latex |
Latex Free | No |
Type de produit | Immersion Gloves |
Dimensions | 7 |
Épaisseur (impériale) | 50 mil |
Type de manchette de gant | Elasticated |
Doublure | Natural Rubber Latex |