Learn More
B Braun™ Gants pour examens médicaux en latex naturel, non stériles, non poudrés, pour mains sensibles, Manufix™
En latex de caoutchouc naturel non poudré. Les gants en latex naturel pour mains sensibles B Braun™ Manufix™ sont non stériles, jetables et adaptés aux denrées alimentaires.
34.00€
Spécification
Couleur | Blanc naturel |
---|---|
Jetable | Single-use |
Finition externe | Surface micro-rugueuse |
Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
Poudré | Sans poudre |
Description
- En latex de caoutchouc naturel
- À usage unique
- Non poudrés
- Non stériles
- Adaptés aux denrées alimentaires
Spécification
Blanc naturel | |
Surface micro-rugueuse | |
Sans poudre | |
≥ 0,11 mm | |
Adaptés à la transformation des aliments | |
100/paquet |
Single-use | |
Latex, caoutchouc naturel | |
Gants d’examen | |
Texturés | |
Roulé |