missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Gants pour examens médicaux en latex naturel, non stériles, non poudrés, pour mains sensibles, Manufix™
Click to view available options
Dimensions:
S
Description
- En latex de caoutchouc naturel
- À usage unique
- Non poudrés
- Non stériles
- Adaptés aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc naturel |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Surface micro-rugueuse |
Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants d’examen |
Dimensions | S |
Épaisseur (métrique) | ≥ 0,11 mm |
Type de doigt | Texturés |
À utiliser avec (application) | Adaptés à la transformation des aliments |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'