Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre à écoulement inverse Cannon-Fenske
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre à écoulement inverse Cannon-Fenske SI Analytics™ comprend trois traits de graduation et ne peut donc être contrôlé qu’au moyen de mesures manuelles.
407.00€ - 420.00€
Spécification
Type de produit | Viscosimètre |
---|---|
Calibrated | Oui |
Numéros ASTM | D446 |
Certifications/Conformité | ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D446, NF T60-100 |
Comprend | Traits de graduation et 2 constantes |
Code produit | Marque | Constante approximative | Gamme de viscosité | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Constante approximative | Gamme de viscosité | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10707021
|
SI Analytics™
285403034 |
0,0215K | 3 à 15 cSt | Diamètre de 0,63 mm |
409.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10538981
|
SI Analytics™
285403042 |
0,035K | 7 à 35 cSt | Diamètre de 0,78 mm |
407.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10423711
|
SI Analytics™
285403059 |
0,1K | 20 à 100 cSt | Diamètre de 1,02 mm |
420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Convient pour la mesure manuelle des liquides transparents, la mesure manuelle des liquides opaques, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Calibré
- Avec deux constantes
- Avec trois traits de graduation
- Uniquement pour les mesures manuelles
- Quantité de remplissage de 12 ml
- Longueur totale de 295 mm
Spécification
Viscosimètre | |
D446 | |
Traits de graduation et 2 constantes | |
12 mL |
Oui | |
ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D446, NF T60-100 | |
Uniquement pour la mesure manuelle |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SI Analytics™ Viscosimètre à écoulement inverse Cannon-Fenske