Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre à écoulement inverse Cannon-Fenske
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre à écoulement inverse Cannon-Fenske SI Analytics™ comprend trois traits de graduation et ne peut donc être contrôlé qu’au moyen de mesures manuelles.
Marque:  SI Analytics™ 285403042
Code produit. 10538981
  • 407.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient pour la mesure manuelle des liquides transparents, la mesure manuelle des liquides opaques, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Calibré
  • Avec deux constantes
  • Avec trois traits de graduation
  • Uniquement pour les mesures manuelles
  • Quantité de remplissage de 12 ml
  • Longueur totale de 295 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Viscosimètre
Oui
0,035K
ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D446, NF T60-100
Uniquement pour la mesure manuelle
12 mL
7 à 35 cSt
Capillaire n°150
D446
Traits de graduation et 2 constantes
Diamètre de 0,78 mm