Learn More
Poudre de manganèse, maille de -140+325, 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
38.10€ - 384.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 54.94 |
Numéro MDL | MFCD00011111 |
Clé InChI | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds |
CID PubChem | 23930 |
ChEBI | CHEBI:35154 |
Nom IUPAC | manganèse |
SMILES | [Mn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041343.14 |
25 g |
38.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041343.22 |
100 g |
98.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041343.36 |
500 g |
384.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-96-5 | |
54.94 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
23930 | |
manganèse |
Mn | |
MFCD00011111 | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Spécification
Manganese powder | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011111 | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
[Mn] | |
54.94 | |
CHEBI:35154 | |
Poudre |
7439-96-5 | |
Mn | |
UN3089 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
manganèse | |
23930 | |
99.6% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
H228-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POUDRES MÉTALIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-105-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only