Learn More
Poudre de manganèse, maille de -140+325, 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314058
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-96-5
Formule moléculaire Mn
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Numéro MDL MFCD00011111
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nom IUPAC manganese
SMILES [Mn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese powder
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.6%
Dimensions de la maille −140+325 Mesh
Forme Poudre