Learn More
Oxyde de manganèse(IV) actif, technologie. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
23.80€ - 66.90€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-13-9 |
---|---|
Formule moléculaire | MnO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
Numéro MDL | MFCD00003463 |
Clé InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
CID PubChem | 14801 |
Nom IUPAC | dioxomanganese |
SMILES | O=[Mn]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15468979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13253.09 |
10 g |
23.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15478979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13253.22 |
100 g |
29.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15488979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13253.36 |
500 g |
66.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Manganese(IV) oxide is suitable for use in batteries. It is widely used for the selective oxidation of allylic and benzylic alcohols to aldehydes or ketones, as a co-oxidant in combination with 1,4-benzoquinone and in the allylic oxidation of olefins catalyzed by Palladium(II) acetate. It acts a reagent for oxidations. It is the source of manganese and all its compounds, largely used in manufacturing of manganese steel, for making amethyst glass, decolorizing glass, painting on porcelain, faience and majolica. The precipitate is used in electrotechnics, pigments, browning gun barrels, drier for paints and varnishes, printing and dyeing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’oxyde de manganèse(IV) peut être utilisé dans les batteries. Il est largement utilisé pour l’oxydation sélective des alcools allyliques et benzyliques en aldéhydes ou cétones en tant que co-oxydant associé à la 1,4-benzoquinone et dans l’oxydation allylique des oléfines catalysées par l’acétate de palladium(II). Il agit comme réactif pour les oxydations. Il est la source de manganèse et de tous ses composés, largement utilisé dans la fabrication de l’acier contenant du manganèse, pour la fabrication du verre améthyste, du verre décolorant, de la peinture sur porcelaine, sur faïence et de la peinture majolique. Le précipité est utilisé dans les domaines de l’électrotechnique, des pigments, des barils de pistolet à brunissage, des colorants pour les peintures et les vernis, de l’impression et de la teinture textile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Chemische Identifikatoren
1313-13-9 | |
86.94 | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
14801 | |
O=[Mn]=O |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
dioxomanganese |
Spezifikation
Manganese(IV) oxide activated | |
1313-13-9 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
dioxomanganese | |
14801 | |
90% | |
5.026 |
∽535°C (decomposition) | |
MnO2 | |
14,5730 | |
Insoluble in water. | |
O=[Mn]=O | |
86.94 | |
86.94 | |
Technique |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 215-202-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only