Learn More
Oxyde de manganèse(IV) actif, technologie. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15468979
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Manganese(IV) oxide is suitable for use in batteries. It is widely used for the selective oxidation of allylic and benzylic alcohols to aldehydes or ketones, as a co-oxidant in combination with 1,4-benzoquinone and in the allylic oxidation of olefins catalyzed by Palladium(II)­ acetate. It acts a reagent for oxidations. It is the source of manganese and all its compounds, largely used in manufacturing of manganese steel, for making amethyst glass, decolorizing glass, painting on porcelain, faience and majolica. The precipitate is used in electrotechnics, pigments, browning gun barrels, drier for paints and varnishes, printing and dyeing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de manganèse(IV) peut être utilisé dans les batteries. Il est largement utilisé pour l’oxydation sélective des alcools allyliques et benzyliques en aldéhydes ou cétones en tant que co-oxydant associé à la 1,4-benzoquinone et dans l’oxydation allylique des oléfines catalysées par l’acétate de palladium(II). Il agit comme réactif pour les oxydations. Il est la source de manganèse et de tous ses composés, largement utilisé dans la fabrication de l’acier contenant du manganèse, pour la fabrication du verre améthyste, du verre décolorant, de la peinture sur porcelaine, sur faïence et de la peinture majolique. Le précipité est utilisé dans les domaines de l’électrotechnique, des pigments, des barils de pistolet à brunissage, des colorants pour les peintures et les vernis, de l’impression et de la teinture textile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-13-9
Formule moléculaire MnO2
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Numéro MDL MFCD00003463
Clé InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
CID PubChem 14801
Nom IUPAC dioxomanganese
SMILES O=[Mn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(IV) oxide activated
Point de fusion ∽535°C (decomposition)
Quantité 10 g
Merck Index 14,5730
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 86.94
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Densité 5.026
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese (IV) oxide, activated
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Manganese oxide