Learn More
Oxyde de manganèse(IV), +99,99 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
60.10€ - 610.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-13-9 |
---|---|
Formule moléculaire | MnO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
Numéro MDL | MFCD00003463 |
Clé InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
CID PubChem | 14801 |
Nom IUPAC | dioxomanganèse |
SMILES | O=[Mn]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10626402
|
Thermo Scientific Acros
193470050 |
5 g | Flacon en verre |
60.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10259643
|
Thermo Scientific Acros
193470250 |
25 g | Flacon en verre |
192.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13448438
|
Thermo Scientific Acros
193471000 |
100 g | Flacon en verre |
610.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse ultra-trace, réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
1313-13-9 | |
86.94 | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
14801 | |
O=[Mn]=O |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
dioxomanganèse |
Spécification
Manganese(IV) oxide | |
1313-13-9 | |
Poudre, cristaux ou morceaux | |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
15,5795 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid | |
O=[Mn]=O | |
86.94 | |
86.94 | |
Base de métaux à l’état de traces |
535.0°C | |
Noir à gris | |
99.99+% | |
MnO2 | |
01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
dioxomanganèse | |
14801 | |
≥99.99% | |
5.02g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Déclaration GHS P
Laver le visage, les mains et toute peau exposée soigneusement après manipulation.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
D
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-202-6
- Manganese(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only