Learn More
Oxyde de manganèse(IV), +99,99 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10626402
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse ultra-trace, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-13-9
Formule moléculaire MnO2
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Numéro MDL MFCD00003463
Clé InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
CID PubChem 14801
Nom IUPAC dioxomanganèse
SMILES O=[Mn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(IV) oxide
Point de fusion 535.0°C
Couleur Noir à gris
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99+%
Formule linéaire MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15,5795
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Poids de la formule 86.94
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Densité 5.02g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.