Learn More
Oxyde de manganèse(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.16€ - 741.69€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-13-9 |
---|---|
Formule moléculaire | MnO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
Numéro MDL | MFCD00003463 |
Clé InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
CID PubChem | 14801 |
Nom IUPAC | dioxomanganèse |
SMILES | O=[Mn]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10765.09 |
10 g |
31.16€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469662
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10765.36 |
500 g |
77.49€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479662
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10765.0E |
2500 g |
198.99€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15463027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10765.A9 |
10 kg |
741.69€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(IV) oxide is used as a pigment and as a reagent inorganic synthesis especially for the oxidation of allylic alcohols. It is also used for dry -cell batteries such as the alkaline battery and the zinc-carbon battery. It is involved in the preparation of other manganese compounds. It is a precursor to ferromanganese and related alloys, which is useful in the steel industry. It catalyses the decomposition of hydrogen peroxide into oxygen and water. Further, it is used to prepare manganese(II) sulfate, manganese(II) chloride and potassium permanganate. In addition to this, it is used in ceramics and glass manufacturing as an inorganic pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’oxyde de manganèse(IV) est utilisé comme pigment et comme réactif inorganique, notamment lors de l’oxydation des alcools allyliques. Il est également utilisé pour les batteries à piles sèches telles que la pile alcaline et la pile zinc-carbone. Il participe à la préparation d’autres composés de manganèse. C’est un précurseur du ferromanganèse et des alliages correspondants, ce qui fait de lui un élément utile dans l’industrie sidérurgique. C’est un bon catalyseur pour la décomposition du peroxyde d’hydrogène en oxygène et en eau. De plus, il est utilisé pour la préparation du sulfate de manganèse(II), du chlorure de manganèse(II) et du permanganate de potassium. En plus de cela, il est utilisé comme pigment inorganique dans la fabrication de céramique et de verre.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les agents réducteurs forts et les matériaux organiques.
Identifiants chimiques
1313-13-9 | |
86.94 | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
14801 | |
O=[Mn]=O |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
dioxomanganèse |
Spécification
Manganese (IV) oxide | |
1313-13-9 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
dioxomanganèse | |
14801 | |
98% |
535°C (decomposition) | |
MnO2 | |
14,5730 | |
Insoluble aq. soln.. | |
O=[Mn]=O | |
86.94 | |
86.94 | |
5.026 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 215-202-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Manganese(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese(IV) oxide