Learn More
Oxyde de manganèse(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15463027
Click to view available options
Quantité:
10 g
500 g
2500 g
10 kg
Manganese(IV) oxide is used as a pigment and as a reagent inorganic synthesis especially for the oxidation of allylic alcohols. It is also used for dry -cell batteries such as the alkaline battery and the zinc-carbon battery. It is involved in the preparation of other manganese compounds. It is a precursor to ferromanganese and related alloys, which is useful in the steel industry. It catalyses the decomposition of hydrogen peroxide into oxygen and water. Further, it is used to prepare manganese(II) sulfate, manganese(II) chloride and potassium permanganate. In addition to this, it is used in ceramics and glass manufacturing as an inorganic pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de manganèse(IV) est utilisé comme pigment et comme réactif inorganique, notamment lors de l’oxydation des alcools allyliques. Il est également utilisé pour les batteries à piles sèches telles que la pile alcaline et la pile zinc-carbone. Il participe à la préparation d’autres composés de manganèse. C’est un précurseur du ferromanganèse et des alliages correspondants, ce qui fait de lui un élément utile dans l’industrie sidérurgique. C’est un bon catalyseur pour la décomposition du peroxyde d’hydrogène en oxygène et en eau. De plus, il est utilisé pour la préparation du sulfate de manganèse(II), du chlorure de manganèse(II) et du permanganate de potassium. En plus de cela, il est utilisé comme pigment inorganique dans la fabrication de céramique et de verre.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les agents réducteurs forts et les matériaux organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-13-9
Formule moléculaire MnO2
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Numéro MDL MFCD00003463
Clé InChI NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
CID PubChem 14801
Nom IUPAC dioxomanganese
SMILES O=[Mn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese (IV) oxide
Point de fusion 535°C (decomposition)
Quantité 10 kg
Merck Index 14,5730
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 86.94
Pourcentage de pureté 98%
Densité 5.026