Learn More
Oxyde de manganèse(IV), 80-85 %, poudre, Thermo Scientific Chemicals
26.73€ - 231.15€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-13-9 |
---|---|
Formule moléculaire | MnO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
Numéro MDL | MFCD00003463 |
Clé InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
CID PubChem | 14801 |
Nom IUPAC | dioxomanganese |
SMILES | O=[Mn]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10185170
|
Thermo Scientific Acros
213490250 |
25 g | Flacon en plastique |
26.73€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10583571
|
Thermo Scientific Acros
213490010 |
1 kg | Flacon en plastique |
95.27€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10388703
|
Thermo Scientific Acros
213490025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
231.15€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
1313-13-9 | |
86.94 | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
14801 | |
O=[Mn]=O |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
dioxomanganese |
Spécification
Manganese(IV) oxide | |
1313-13-9 | |
Poudre | |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
15, 5795 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid | |
O=[Mn]=O | |
86.94 | |
86.94 | |
0.5% max. (105°C) |
535.0°C | |
Gris | |
80-85% | |
MnO2 | |
01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
dioxomanganese | |
14801 | |
80 to 85% | |
5.2g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Déclaration GHS P
Laver le visage, les mains et toute peau exposée soigneusement après manipulation.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
D
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-202-6